MAB5652
Anti-Prox1 Antibody, clone 5G10
clone 5G10, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Homeobox prospero-like protein PROX1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5G10, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse, chicken, lizard, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Prox1(19130)
Alkalmazás
This antibody is recommended for immunohistochemistry use.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2