MAB5328
Anti-RAGE Antibody, clone DD/A11 or A11
Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Receptor for Advanced Glycosylation End Products.
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
DD/A11, monoclonal
mAbA11, monoclonal
faj reaktivitás
human, bovine, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
glycosylation
Géninformáció
human ... AGER(177)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
A previous lot of this antibody was shown to be reactive on paraffin embedded tissue sections.
Immunocytochemistry:
A previous lot was shown to work on cells fixed with ice cold acetone using a Cy3 conjugated secondary antibody.
ELISA:
A previous lot was shown to work on direct ELISA.
Immunoblotting:
Recognizes a band of ~48kDa in bovine lung extract.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Minőség
Western Blot:
1:500 dilution of this lot detected RAGE on 10 μg of Mouse Brain lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Lung tissue, mouse brain lysate.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2