MAB4360C3
Anti-TRA-1-60 Antibody, clone TRA-1-60, Cy3 conjugate
clone TRA-1-60, from mouse, CY3 conjugate
Szinonimák:
TRA160, Podocalyxin, GCTM-2 antigen, Gp200, Podocalyxin-like protein 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
CY3 conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
TRA-1-60, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
izotípus
IgM
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PODXL(5420)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Minőség
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected TRA-1-60 in H9 human embryonic stem cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
H9 human embryonic stem cells
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2