MAB2610
Anti-Zyxin Antibody, clone 14E11.1
clone 14E11.1, from mouse
Szinonimák:
Zyxin2, Zyxin, Zyxin-2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
14E11.1, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse, rat
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgMκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Zyx(22793)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Zyxin in 10 µg of HUVEC cell lysate.
Cél megnevezése
The calculated molecular weight is 61 kDa Zyxin is a phosphoprotein with an apparent molecular weight of 82–84 kDa (van der Gaag, E., et al. (2002). Journal of Investigative Dermatology. 118:246–254.). As a substrate of caspases, Zyxin can be cleaved as 30, 37, 48 and 70 kDa (C-B Chan, C-B., et al. (2007). Cell Death and Differentiation. 14:1688–1699.)
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HUVEC cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2