MAB1664
Anti-VEGF Receptor-1 Antibody
Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
FLT-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FLT1(2321)
Egyediség
1998; Sait et al., 1995; deVries et al., 1992).
SPECIES REACTIVITIES:
Antibody crossreacts with mouse Flt-1. No significant sequence homology is seen with human VEGF-R2/KDR or other related kinases. Antibody crossreactivity in other species is not established.
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Growth Factors & Receptors
Flow cytometry: Dilute the antibody to 25 μg/mL and use 10-20 μL antibody for 1-2 x 10E5 cells in a total volume of 200-250 μL. Visualize with appropriate secondary antibodies.
ELISA: 1:10,000 - 1:100,000, using 50-100ng of control peptide/well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2