MAB13406
Anti-MMP-2 Antibody, pro and active form, clone VB3
clone VB3, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Gelatinase A, 72 kDa Type IV Collagenase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
VB3, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
alkalmasság
not suitable for immunohistochemistry
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MMP2(4313)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
MMPs & TIMPs
ELISA
Immunofluorescence
Does not work for immunohistochemistry Optimal working dilutions must be determined by end user.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
POSITIVE CONTROL: Conditioned, serum-free medium from (dexametha-sone-treated) human fibrosarcoma HT-1080 or endothelial HUVEC cells. Placenta. Bladder, breast and ovarian carcinomas.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2