Fontos dokumentumok
HNWP09000
Millipore
Nylon Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Szinonimák:
Nylon Net Filter
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
pórusméret:
0.45 μm pore size
material:
Nylon membrane
plain filter
white filter
Jellemzők:
hydrophilic
szűrőátmérő:
90 mm
sterilitás:
non-sterile
material
Nylon membrane
plain filter
white filter
leírás
0.45 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 90 mm diameter
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millipore
szűrőátmérő
90 mm
pórusméret
0.45 μm pore size
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Filter Code: HPWP
Alkalmazás
0.45 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 90 mm diameter