HATF09025
Immobilon® MCE Membrane Filter
0.45 μm Pore Size, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Szinonimák:
Immobilon®-NC Transfer Membrane
About This Item
Javasolt termékek
product name
MCE Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size, Immobilon®, filter diam. 90 mm, hydrophilic
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free)
plain filter
white filter
Minőségi szint
leírás
90 mm diameter disc, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Immobilon®
Millipore
parameter
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
technika/technikák
western blot: suitable
szűrőátmérő
90 mm
vastagság
150 μm
szín
white
törésmutató
n/D 1.51
matrix
Immobilon®
pórusméret
0.45 μm pore size
79 % porosity
kapacitás
117 μg/cm2 (insulin)
160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
buborékpont
≥2.1 bar, air with water at 23 °C
kompatibilitás
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
észlelési módszer
colorimetric
fluorometric
radioactive
kiszállítva
ambient
Alkalmazás
- Biological solutions
- Cell contact
- Very small volumes requiring surfactant-free surfaces
- Isolation of virus-like particles in wastewater
- Microplastics analysis grade water
- Nucleic acid binding, including eDNA
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3