GFDX001000
Glass Fiber Diagnostic Pad
filter W × L 10 mm × 100 m, pack of 1 roll
Szinonimák:
Conjugate pad, Diagnostic pad, Glass Fiber Diagnostic Pad 10 mm x 100 m roll, Glass fiber pad
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pack of 1 roll
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
SureWick®
Hosszúság
100 m (328 ft)
Szélesség
10 mm
filter W × L
10 mm × 100 m
slit W
1 cm
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- SureWick® glass fiber pads have low extractables and excellent consistency.
- They provide reliable, predictable sample flow and reagent delivery.
- They exhibit consistent thickness, bed volume, and uniform surface quality.
- Quick Delivery and Lead time.
- Excellent Technical support
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1