GF136
BAFF Protein, Recombinant human
The Human BAFF protein (B-cell activating factor belonging to the TNF family) is a novel ligand in the TNF family.
Szinonimák:
B-cell Activation Factor, TALL-1, THANK, BLyS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Teszt
>98% (SDS-PAGE)
molekulatömeg
Mw 17.0 kDa
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
cell culture | stem cell: suitable
szennyeződések
<0.1 ng/μg Endotoxin (of BAFF; 1 EU/ug)
bemenet
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
Általános leírás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Related Content
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.