Fontos dokumentumok
FCMAB209F
Sigma-Aldrich
Milli-Mark® Anti-CD79β-FITC Antibody, clone SN8
clone SN8, Milli-Mark®, from mouse
Szinonimák:
B-cell antigen receptor complex-associated protein beta chain, Ig-beta, B-cell-specific glycoprotein B29, Immunoglobulin-associated B29 protein
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.44
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SN8, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Milli-Mark®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD79B(974)
Related Categories
Általános leírás
CD79beta is restricted to the B-cell lineage, and is found in pro-B cells before Ig heavy-chain gene rearrangement but after CD79alpha expression. The antibody reacts with an epitope on the extracellular domain of CD79 (Yoshida, 1995). Anti-CD79beta, SN8, was included in the Fifth International Workshop and Conference on Human Leucocyte Differentiation Antigens, and studies by a number of laboratories confirmed its reactivity with CD79beta (Engel, 1995; Persin, 1995).
Egyediség
Antibody recognizes Human CD79b antigen.
Alkalmazás
Milli-Mark Anti-CD79β-FITC Antibody, clone SN8 detects level of CD79β & has been published & validated for use in FC.
Minőség
Evaluated by flow cytometry using human lymphocytess
Cél megnevezése
36 kDa
Jogi információk
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2