ES-101
COMPLETE ES CELL MEDIUM W/ 15% FBS AND LIF
Ready to use medium formulated with 15% fetal bovine serum (FBS) and mouse leukemia inhibitory factor (LIF). Each lot is qualified for mouse embryonic stem (ES) cell culture.
Szinonimák:
ES Cell Culture Medium
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Specialty Media
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
bemenet
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Általános leírás
Alkalmazás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Protocols
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.