EFHAB100
EZ-Fit® filtration unit with absorbent pad
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, black filter, volume 100 mL, pkg of Single packaging (EFHAB100I), pkg of Bulk packaging (EFHAB100B), suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Szinonimák:
Membrane filtration device made of gridded, mixed cellulose esters membrane for bioburden testing
About This Item
Javasolt termékek
material
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Minőségi szint
Ügynökség
ISO 7004
sterilitás
electron beam irradiated
Jellemzők
ready-to-use
gyártó/kereskedő neve
EZ-Fit®
kiszerelés
pkg of Bulk packaging (EFHAB100B)
pkg of Single packaging (EFHAB100I)
parameter
100 mL sample volume
szűrőátmérő
47 mm
tölcsérkapacitás
100 mL
térfogat
100 mL
pórusméret
0.45 μm pore size
bemenet
sample type beverage(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type food(s)
alkalmasság
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
alkalmazás(ok)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
kompatibilitás
for use with EZ-Fit® System
kiszállítva
ambient
Kiszerelés
EFHAB100B: Bulk packaging with protective bag (48 units/pack)
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Cikkek
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.
Related Content
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Az élelmiszer-mikrobiológiai vizsgálatok az élelmiszerbiztonság és a minőségirányítás kulcsfontosságú részét képezik. Tudjon meg többet a kórokozókat és romlást okozó szervezeteket lefedő vizsgálatok széles skálájáról.