Merck
EFHAW100IP
EZ-Fit® filtration unit with absorbent pad
0.45 µm MCE white membrane with 100 mL funnel, single packaging with plug, suitable for solid and liquid cultivation
Szinonimák:
EZ-Fit® Blue Funnel HAWG 100ml w/Plug, EZ-Fit® Filtration funnel, Filtration unit, Membrane filtration device made of gridded, mixed cellulose esters membrane for bioburden testing
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41116129
NACRES:
NB.24
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
blue acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) base
cellulose support
low-density polyethylene plug
polystyrene cover
white filter
white mixed cellulose esters (MCE)
Minőségi szint
Ügynökség
EP
ISO
USP
Jellemzők
ready-to-use
gyártó/kereskedő neve
EZ-Fit®
kiszerelés
pkg of Single packaging with plug
Paraméterek
100 mL sample volume
kapacitás
100 mL
szűrőátmérő
47 mm
tölcsérkapacitás
100 mL
pórusméret
0.45 μm
kompatibilitás
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
The EZ-FIT® filtration unit is a single-use filtration device made of white, gridded, and mixed cellulose esters (MCE) membrane with a blue base integrating a cellulose support pad. It provides a safe and fast way of performing membrane filtration by avoiding the exposure to the risks of microbiological analysis.
The filtration units are e-beam irrated, a vented lid covers the sample throughout filtration, and a 360° rim prevents forceps from accidentally touching the membrane filtration area during membrane transfer, to protect samples from contamination while ensuring reliable microbial enumeration results.
The EZ-FIT® Azure feature makes the EZ-FIT® filtration unit even more ergonomic and convenient with transparent funnel and all-around filling level indicators for an easy filling from any angle. The innovative funnel assembly design prevents any leaks or sample by-pass of the membrane.
The blue units provide the extra flexibility of either transferring the membrane to an agar plate or converting the device into a Petri dish by adding the liquid media, after filtration.
The filtration units conform to international standards and minimize sample residue. The units can be stacked to save the work area. This disposable device is designed to fit onto the EZ-FIT® Manifold, which features specific EZ-FIT® Filtration heads.
Alkalmazás
The EZ-Fit® Filtration funnel is used in bioburden testing of liquid samples such as water, process samples, or final products.It is designed for optimizing the lab workflow and for providing rapid and reliable microbiological results.
Tulajdonságok és előnyök
  • The transparent funnel allows you to see when filtration is complete from any angle
  • Thanks to all-around filling level indicators there is no need to turn the funnel when placing it on the filtration support
  • The shape of the membrane base makes transferring the membrane with the forceps easy
  • The unit’s design allows the funnel to be removed with one hand
  • The units are stackable, saving space in the work area
  • It comes with an absorbent pad and a plug for better efficiency
Jogi információk
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany