E541-00020
NovaSeptum® GO Transfer Unit
Tube Application; Luer; 1000 mm; C-Flex®, sterile; β-irradiated
About This Item
Javasolt termékek
material
316 stainless steel cannula
C-Flex tubing
TPE tubing
polyester body
silicone septum (platinum-cured)
silicone tubing
Minőségi szint
Ügynökség
according to ISO 11137 (sterilization)
according to ISO 146441
meets USP 88 Biological Reactivity (all component materials)
sterilitás
sterile; β-irradiated
termékcsalád
NovaSeptum® GO
Jellemzők
autoclavable: no
parameter
-73-132 °C temp. range (-99-270 °F)
0.50 bar max. pressure (7.25 psi)
szennyeződések
<2.15 EU/device bacterial endotoxins (LAL test)
szerelvény
female Luer-Lok® outlet (3-piece)
male Luer-Lok® outlet (3-piece)
outlet (injection site)
alkalmazás(ok)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
sterile sampling
viral therapy
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
Sampling
Kiszerelés
Komponensek
- Septum: Platinum-cured silicone
- Body: Polyester
- Cannula: ASTM® 316 L Stainless steel
- Tubing: Thermoplastic elastomer (TPE), silicone or C-Flex® tube
- Outlet Tubing: 3-piece Luer-Lok®, containing a male, female and an injection site
Elkészítési megjegyzés
Aqueous extraction contains < 2.15 EU per device as determined using the Limulus Amebocyte Lysate (LAL) test.