Fontos dokumentumok
CW1901S03
Millipore
Milligard® 1.2 µm, Cartridge
pore size 1.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Szinonimák:
Milligard Cartridge Filter 10 in. Code 0 1.2 μm
About This Item
UNSPSC kód:
23151806
eCl@ss:
32031610
material
mixed cellulose esters (MCE)
polyester support
polypropylene
silicone seal
Minőségi szint
szab. megfelelőség
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterilitás
non-sterile
Sterilizálási kompatibilitás
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
termékcsalád
Milligard®
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Milligard®
parameter
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
technika/technikák
prefiltration: suitable
Hosszúság
10 in.
Szélesség
2.9 in.
patron névleges hossza
10 in. (25 cm)
Átmérő
7.1 cm (2.8 in.)
szűrőfelület
0.8 m2
szennyeződések
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetriás extrahálható anyagok
≤50 mg/cartridge
Mátrix
Milligard®
pórusméret
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
bemenet
sample type liquid
patronkód
Code 0 (2-222; O-rings)
Általános leírás
Device Configuration: Cartridge
Tulajdonságok és előnyök
Format: Single Layer
Kiszerelés
Double Easy-Open bag
Egyéb megjegyzések
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer to the installation and wetting sections of OptiScale®-25 user guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Specifikációk
Filter Grade: Standard Milligard® Media
Elkészítési megjegyzés
Sterilization Method
10 autoclave cycles or SIP @ 121 °C for 30 min
This product was manufactured with a media combination which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Analízis megjegyzés
Gravimetric Extractables: after 24 hours in water at controlled room temperature
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥3 L
Jogi információk
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2