CDUFHF05K
Pyrogard® 5000 Ultrafiltration Cartridge
For use with Milli-Q® Biocel and Synthesis systems; to produce pyrogen- and nuclease-free water
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
Jellemzők
hydrophobic
kiszerelés
pkg of 1 unit
gyártó/kereskedő neve
Pyrogard®
parameter
1.0 L/min flow rate
ellenállás
18.2 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
szennyeződések
<0.001 EU/mL Pyrogen Level
szerelvény
6 mm tubing (UF cartridge reject tubing)
kompatibilitás
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Synthesis
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Comprises polysulfone hollow fiber membranes in an acrylonitrile-butadiene-styrene housing with polyurethane potting compound. Initially contains 1.5 vol. % hydrogen peroxide storage solution.
- Purification technology involves the use of ion exchange, activated carbon membrane.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg