Merck
CDRF3HN05
Millipore
Lynx® CDR
Lynx® CDR Female 3/8 Inch Hose Barb Reconnectable Connector - 5pack
Szinonimák:
Multiple aseptic connections, disconnections and reconnections (upt to 6 times)
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
eCl@ss:
32010310
material
316 stainless steel spring(s) (passivated)
polysulfone flow path (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF)
polysulfone housing (outer, sterility chamber)
polysulfone valve body (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF)
silicone seal (USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant)
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
Lynx®
parameter
0.7 bar max. pressure (10 psi) (connect/disconnect pressure)
2-40 °C temperature (36-104 °F) (fluid temperature)
20 L/min flow rate
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
H
13.7 cm (5.4 in.)
Hosszúság
13.5 cm (5.3 in.)
Szélesség
8.4 cm (3.3 in.)
szerelvény
3/8 in. inlet hose barb
Alkalmazás
Sterile connection of single-use systems
Elkészítési megjegyzés
Sterilization Method
Gamma compatible up to 45 kGy; Autoclave up to three times for 30 minutes @ 131 °C. Do not steam in place.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
This article explains how to streamline transfer of an allogeneic cell therapies process to a CDMO partner and long-term manufacturing success.