CBA054
InnoZyme Calpain 1/2 Activity Assay Kit
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 96 tests
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1 96-well plate(s)
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
assay range
standard curve range: 63-1000 ng/mL
(as measured with purified human calpain 1)
bemenet
sample type tissue extract(s)
sample type cell lysate
észlelési módszer
fluorometric
kiszállítva
wet ice
Általános leírás
• Sensitive: detects calpain activity at 63-1000 ng/ml
• Specific: Substrate and inhibitor optimized for specific detection of calpain activity
• Versatile: Homogeneous 96-well format can be used with biological samples or for inhibitor screens
• Convenient: Contains all reagents to assay samples in 30 min
Komponensek
Figyelmeztetés
Elv
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
Refrigerate (4°C): Assay Buffer, Activation Buffer, Substrate, Inhibitor, and 96-well plate
Freezer (-20°C): Reducing Agent
Freezer (-70°C): Control, Human Calpain 1
Note: Following initial use the Control, Human Calpain 1 should be dispensed into aliquots and stored at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Analízis megjegyzés
Calpain 1
Egyéb megjegyzések
Tompa, P., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 20775;
Veeranna, et al. 2004. Am. J. Pathol.165, 795;
Dainese, E., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 40296;
Wang, K.K., et al. 2000. Trends Neurosci.23, 20;
Black, R.A., et al. 1997. Nature385, 729;
Molinari, M. and Carafoli, E. 1997. J. Membr. Biol.156, 1;
Sorimachi, H., et al. 1997. Biochem. J.328, 721.
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B