Fontos dokumentumok
AP2525725
Millipore
PREFLTR THICK 257MM 25/PK
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
eCl@ss:
32031602
material
glass fiber (with binder resin)
plain filter
white filter
Minőségi szint
Jellemzők
hydrophilic
parameter
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
szűrőátmérő
257 mm
vastagság
1 mm
pórusméret
2.0 μm pore size
90 % porosity
Általános leírás
Filter Code: AP25
Filter Type: Depth filter