Fontos dokumentumok
AP202J
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Rat light chain Antibody, Cy2 conjugate
Chemicon®, from goat
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
CY2 conjugate
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Light chains covalently bound to a pair of heavy chains to form an antibody molecule. Immunoglobulin light chains occur in two types, kappa or lambda. Light chain′s mass is about 25,000 Daltons per mole. Each light chain consists of about 250 amino-acids long. These are usually designated by the Greek letters kappa and lambda. The ratio of kappa to lambda found in the immunoglobulin population varies by species.
Egyediség
Minimal cross-reaction with bovine, goat, horse, human, mouse, rabbit, and sheep.
Alkalmazás
Goat anti-Rat light chain Antibody, Cy2 conjugate detects level of light chain & has been published & validated for use in ELISA & WB.
Western Blotting: 1:50 -1:200
ELISA: 1:50 -1:200
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cél megnevezése
25 kDa
Jogi információk
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3