ABT1384
Anti-Neurocan Antibody, N-terminal
from rabbit
Szinonimák:
Neurocan core protein, 245 kDa early postnatal core glycoprotein, Chondroitin sulfate proteoglycan 3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
unpurified
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Ncan(58982)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Neurocan in E13 and E14 mouse ventral diencephalon and retina in C57 mouse embryos (Leung, K.M., et. al. (2004). Brain Res Dev Brain Res. 152(1):1-10).
Minőség
Immunofluorescence Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Neurocan in E14 Embryonic rat brain (frozen section), rat E14 neocortex, and rat hippocampus cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1