ABS233
Anti-PI3 Kinase p85 Antibody, N-SH2 domain
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit alpha, PI3-kinase regulatory subunit alpha, PI3K regulatory subunit alpha, PtdIns-3-kinase regulatory subunit alpha, Phosphatidylinositol 3-kinase 85 kDa regulatory subunit alpha, PI3-kinase subunit p85-al
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bovine ... Pik3R1(282307)
human ... PIK3R1(5295)
mouse ... Pik3R1(18708)
rat ... Pik3R1(25513)
rhesus monkey ... Pik3R1(698996)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunoprecipitation Analysis: 5 µg from a representative lot immunoprecipitated PI3 kinase regulatory subunit alpha isoforms from 500 µg of Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL from a representative lot detected PI3 kinase regulatory subunit alpha isoforms in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Signaling
Developmental Signaling
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PI3 kinase regulatory subunit alpha isoforms in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jurkat cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1