ABN348
Anti-TTBK1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Tau tubulin kinase 1, brain derived tau kinase, BDTK, TTBK1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TTBK1(84630)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TTBK1 in 15 µg of Jurkat cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jurkat cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1