ABF191
Anti-FcRn (FCGRT)
from rabbit
Szinonimák:
IgG receptor FcRn large subunit p51, IgG Fc fragment receptor transporter alpha chain, Neonatal Fc receptor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Fcgrt(14132)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A representative lot detected FcRn (FCGRT) in mouse liver, mouse uterus, and vagina tissue lysate (Li, Z., et. al. (2011). Proc Natl Acad Sci USA. 108(11):4388-93).
Inflammation & Immunology
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected FcRn (FCGRT) in 10 µg of mouse liver tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1