ABE44
Anti-trimethyl Histone H3 (Lys27) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
H3K27me3, Histone H3 (tri methyl K27), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3, H3K27me3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
trimethylation (Lys27)
Géninformáció
human ... HIST1H3F(8968)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Peptide Inhibition Assay: This antibody peptide blocked on HeLa cell extracts.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Western Blot Analysis: 0.1 µg/ml of this antibody detected histone H3 in 10 µg of HeLa acid extract .
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa acid extract and recombinant Histone H3
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1