AB5535-AF555
Anti-Sox9 Antibody, Alexa Fluor™ 555 conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 555
Szinonimák:
Transcription factor SOX-9, Sox9
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 555
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, mouse, rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
horse (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SOX9(6662)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
The unconjugated version (Cat. No. AB5535) is also shown to be suitable for Western blotting and immunohistochemistry applications.
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Sox9 in HeLa cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2