AB3553
Anti-Thiazide-Sensitive NaCl Cotransporter Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
Anti-NCC, Anti-NCCT, Anti-TSC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rabbit, mouse, rat, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SLC12A3(6559)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry: 1:500-1:2,000 on rat or mouse kidney tissue. Suggested fixative is 3% paraformaldehyde for 5 minutes by vascular perfusion. Suggested blocking buffer is PBS containing 10% normal goat serum. Suggested dilution buffer is PBS containing 1% BSA. Overnight incubation with the antibody at 2-8°C is recommended.Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
POSITIVE CONTROL: Rat kidney.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2