AB1892
Anti-C-X-X-X-C Chemokine Receptor 1 Antibody, NT
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
CX3CR1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat, human, mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CX3CR1(1524)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Immunohistochemistry in frozen sections
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2