AB15454
Anti-Proteolipid Protein Antibody
Chemicon®, from chicken
Szinonimák:
PLP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
chicken
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PLP1(5354)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunocytochemistry: 1:100-1:200 using 2% paraformaldehyde fixed cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Neurodegenerative Diseases
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.