Fontos dokumentumok
8.56095
Sigma-Aldrich
4-Aminobutanethiol 4-methoxytrityl resin
Novabiochem®
About This Item
UNSPSC kód:
12352001
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
form
beads
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Resin for the synthesis of peptidyl-aminobutylthiols by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Kapcsolódás
Replaces: 01-64-0228
Analízis megjegyzés
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.50 - 1.00 mmol/g
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 200 - 400 mesh.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3