Fontos dokumentumok
69348-M
Sigma-Aldrich
T7 Promoter Primer
About This Item
UNSPSC kód:
12352208
NACRES:
NA.55
Forma
liquid
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Novagen®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
T7 Promoter Primer, Mr: 6106
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
5′-TAATACGACTCACTATAGGG-3′
Jogi információk
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2