524644
L-α-Phosphatidyl-D-myo-inositol-4,5-bisphosphate, Triammonium Salt, Porcine Brain
A component of membrane-bound receptors in association with phospholipase C (PLC).
Szinonimák:
L-α-Phosphatidyl-D-myo-inositol-4,5-bisphosphate, Triammonium Salt, Porcine Brain, PIP₂
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
white to off-white
oldhatóság
water: 10 mg/mL
chloroform: 50 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
[P](=O)(O[C@@H]1C([C@@H](C(C(C1O)O[P](=O)(O)O)O[P](=O)(O)O)O)O)(OC[C@H](OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O.N.N.N
InChI
1S/C47H85O19P3.3H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(49)63-39(37-61-40(48)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2)38-62-69(59,60)66-45-42(50)43(51)46(64-67(53,54)55)47(44(45)52)65-68(56,57)58;;;/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42-47,50-52H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3,(H,59,60)(H2,53,54,55)(H2,56,57,58);3*1H3/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;;;/t39-,42?,43+,44?,45-,46?,47?;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GAIOWTITBYPFJE-JVILRMJCSA-N
Általános leírás
Note: This product is not to be used for animal treatment, in vivo research or in any other contact procedure with livestock.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Brain phospholipase D (PLD)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Shyng, S.-L., and Nichols, C.G. 1998. Science 282, 1138.
Mazzotti, G., et al. 1995. J. Histochem. Cytochem. 43, 181.
Liscovitch, M., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 21403.
Chauhan, A., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun. 175, 852.
Williamson, J.R. 1986. Hypertension 8, 140.
Berridge, M.J., and Irvine, R.F. 1984. Nature312, 315.
WGK
WGK 3