407317
Anti-Integrin β₆ Mouse mAb (442.5C4)
liquid, clone 442.5C4, Calbiochem®
Szinonimák:
Integrin β₆ Detection Antibody, Mouse Anti-Integrin β₆
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
442.5C4, monoclonal
form
liquid
nem tartalmaz
preservative
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGB6(3694)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Flow Cytometry (1:50-1:100)
Immunoblotting (1:50-1:100)
Immunoprecipitation (1:50-1:100)
Paraffin Sections (1:50-1:100)
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Breuss, J.M., et al. 1995. J. Cell Sci.108, 2241.
Hynes, R.O. 1992. Cell.69, 11.
Albelda, S.M. and Buck, C.A. 1990. FASEB J.4, 2868.
Buck, C.A. and Horwitz, A.F. 1987. Ann. Rev. Cell Biol.3, 179.
Hynes, R.O. 1987. Cell.45, 549.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2