Fontos dokumentumok
33-04A
Sigma-Aldrich
PI 3-Kinase 3-step HTRF® Assay
Everything you need to perform the PI3 Kinase 3-step HTRF assays (1920 wells).
Szinonimák:
Kinase Activity Assay
About This Item
UNSPSC kód:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Minőségi szint
faj reaktivitás
mouse, human
gyártó/kereskedő neve
HTRF®
Upstate®
technika/technikák
activity assay: suitable (kinase)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
észlelési módszer
fluorometric (HTRF)
Géninformáció
human ... PIK3CA(5290)
Alkalmazás
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Oncology
Used to detect/quantify: PI 3-Kinase
Biokémiai/fiziológiai hatások
Target Sub-Family: PI3K/PI4K
Kiszerelés
Kit capacity: 1920 wells
Komponensek
4X Reaction Buffer
PIP2 (substrate, 1mM stock)
DM A Reaction Buffer
DM B Reaction Buffer
DM C Reaction Buffer
BPIP3
Stop Reagent
Tárolás és stabilitás
12 months at -70°C
Jogi információk
HTRF is a registered trademark of Cis Bio International
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany