1.99017
Buffer solution (Potassium dihydrogen phosphate, di-sodium hydrogen phosphate) traceable to SRM from NIST and PTB
pH 6.86 (25 °C in H2O), Certipur®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
termékcsalád
Certipur®
pH
6.86 (25 °C in H2O)
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
mixture
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Kiszerelés
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg