Fontos dokumentumok
1.51161
Supelco
HPTLC plates, Silica gel 60 RP-18 F₂₅₄s MS-grade
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Szinonimák:
HPTLC RP-18 Silica Gel Plates
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
NACRES:
NB.21
material
glass support
silica gel 60 matrix
Minőségi szint
Jellemzők
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
kiszerelés
pkg of 25 plates
technika/technikák
HPTLC-MS: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
rétegvastagság
100 μm
lemez H × Sz
20 cm × 10 cm
részecskeméret
5-6 μm
pórusméret
60 Å medium pore diameter
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
25 Glass plates 20 x 10cm
Reference:
Gertrud Morlock, Wolfgang Schwack
Coupling of planar chromatography to mass spectrometry
TrAC Trends in Analytical Chemistry, Volume 29, Issue 10, 2010, Pages 1157-1171
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.