14-640-M
JAK2 Protein, active, 10 µg
Active, C-terminal His6-tagged, recombinant, human JAK2, amino acids 808-end, expressed by baculovirus in Sf21 cells, for use in Enzyme Assays.
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
molekulatömeg
Mw 38.9 kDa
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
activity assay: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
Általános leírás
C-terminal His6-tagged, recombinant, human JAK2, amino acids 808-end, expressed by baculovirus in Sf21 cells
Product Source: recombinant, human JAK2, amino acids 808-end
Alkalmazás
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Biokémiai/fiziológiai hatások
Protein Target: JAK2
Target Sub-Family: TK
Minőség
routinely evaluated by phosphorylation of PDKtide (12-401)
Fizikai forma
Ni2+/NTA-agarose
Tárolás és stabilitás
6 months at -70°C
Egyéb megjegyzések
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Jogi információk
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2