1.46366
Sabouraud Dextrose broth
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, screw cap with septum, box of 10 bottles
Szinonimák:
Ready-to-use SDB, Sabouraud Liquid Medium, SDB
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
EP 2.6.1
USP 62
Minőségi szint
leírás
For the cultivation and isolation of yeasts, molds, & dermatophytes; Suitable for sterility testing
sterilitás
sterile
Forma
liquid (ready-to-use)
eltarthatósági idő
12 mo.
Jellemzők
closure type screw cap with septum
ready-to-use
kiszerelés
box of 10 bottles
technika/technikák
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
palackkapacitás
125 mL
bottle filling volume
100 mL
kapacitás
125 mL
pH
5.6
alkalmazás(ok)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
molds
yeasts
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Tudjon meg többet a nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálatára szolgáló, a harmonizált gyógyszerkönyvnek teljes mértékben megfelelő táptalajportfóliónkról.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.