1.46121
ReadyTube® Yeast Extract Agar
For the enumeration of culturable microorganism in water samples in accordance with ISO 6222, pkg of (18 ml in 25 ml tube with blue cap (20 or 100 tubes per box))
Szinonimák:
YE Agar
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
ISO 6222
Minőségi szint
termékcsalád
ReadyTube®
Jellemzők
ready-to-use
kiszerelés
pkg of (18 ml in 25 ml tube with blue cap (20 or 100 tubes per box))
pH
7.2 ( in H2O)
alkalmazás(ok)
bioburden testing
food and beverages
microbiology
water monitoring
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
nonselective for
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2