126593
Albumin, Bovine Serum, Fraction V, RIA and ELISA Grade
Szinonimák:
Albumin, Bovine Serum, Fraction V, RIA and ELISA Grade
About This Item
Javasolt termékek
grade
RIA grade
Teszt
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szennyeződések
≤3.0 ash
≤5.0% moisture
szín
off-white
oldhatóság
0.15 M sodium chloride: 10 mg/mL
kation nyomok
heavy metals: ≤10 ppm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to block tissue sections of placenta in immunohistochemical (IHC) analysis
- as a component of Krebs buffer for in vitro glucose-stimulated insulin secretion (GSIS) experiments and drug/palmitate preparation
- as a vehicle control to incubate whole mouse blood to study plate aggregation in vivo
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3