Fontos dokumentumok
1.18457
Supelco
Cyanide Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
Szinonimák:
Cyanide Visual Test Kit Refills
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
NA.24
Jellemzők
refill
Minőségi szint
specifikus analit(ok)
cyanide
kompatibilitás
for use with MCOLORTEST®
észlelési módszer
colorimetric
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
When the reagents of a MQuant® test (formally MColortest®) are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of test kits, making it a particularly economical and ecological system.
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kits 1.14798, 1.14429, and 1.14417 for the colometric evaluation of cyanide.
for 114798, 114429, 114417 MQuant®
Jogi információk
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
96.8 °F
Lobbanási pont (C)
36 °C