Merck
1.14417
Cyanide Test Kit, colorimetric
0.002-0.030 mg/L (CN⁻), MQuant®
Szinonimák:
Cyanide Visual Test Kit
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
NA.24
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Termék neve
Cyanide Test, colorimetric, 0.002-0.030 mg/L (CN-), for use with MCOLORTEST®
specifikus analit(ok)
cyanide
Minőségi szint
mérési tartomány
0.002-0.030 mg/L (CN-)
kompatibilitás
for use with MCOLORTEST®
észlelési módszer
colorimetric
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Method: colorimetric with color card and comparator block with long test tubes 0.002 - 0.004 - 0.007 - 0.010 - 0.013 - 0.016 - 0.020 - 0.025 - 0.030 mg/l CN MQuant®
The MQuant® Cyanide test (formally MColortest™) measuresfree cyanide ions e.g. in
* Groundwater and surface water
* Drinking water and mineral water
* Waters from aquaculture
* Industrial water
* Wastewater and percolating water
* Electroplating wastewater
This test is not suited for seawater.
Method
Cyanide ions react with a chlorinating agent to formcyanogen chloride, which in turn reacts with 1,3-dimethylbarbituric acid in thepresence of pyridine to form a violet dye (König reaction). The cyanideconcentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the colorof the measurement solution with the color fields of a color card.
The unique brilliance of the print and their fine colorgraduation allow precise analyses, even at the lower end of the concentrationrange.
Due to the long test tubes a sensitive measurement range canbe covered.
Using the refill pack 1.18457 containing all the reagents,the original test kit can be used for a very long time, making it aparticularly economical and ecological system.
Jogi információk
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2