1.16731
Peroxide Test Strips, reflectometric
100-1000 mg/L (H₂O₂), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Szinonimák:
Peroxide chemical test strips, Peroxide test strip for instrument reader
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Peroxide Test, reflectometric, 100-1000 mg/L (H2O2), Reflectoquant®
leírás
quantitative
Minőségi szint
termékcsalád
Reflectoquant®
specifikus analit(ok)
hydrogen peroxide
reakcióalkalmasság
reaction type: enzymatic reaction
reagent type: oxidant
mérési tartomány
100-1000 mg/L (H2O2)
kompatibilitás
RQflex® 20
észlelési módszer
reflectometric
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Food Quality Control: In the food industry, peroxide tests are used to determine the peroxide value in vegetable oils and other edible fats. This application is crucial for assessing the freshness and shelf life of food products. A recent study demonstrated the use of paper-based analytical devices for the colorimetric determination of peroxide values in vegetable oils, highlighting the simplicity and effectiveness of this method for routine food quality testing (Ghohestani et al., Food Chemistry, 2023).
Analízis megjegyzés
Assay
- standard 1:
175 - 225 mg/l
- standard 2: 450 - 550 mg/l
- standard 3: 720 - 880 mg/l
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Protocols
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Related Content
A fertőtlenítés-ellenőrzési megoldások biztosítják az élelmiszerbiztonságot és a jogszabályoknak való megfelelést az élelmiszer- és italgyártásban.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.