1.15389
TLC plates, Silica gel 60 RP-18 F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Szinonimák:
Silica Gel 60 RP-18 F₂₅₄s TLC Plates
About This Item
Javasolt termékek
material
glass support
silica gel 60 matrix
Minőségi szint
Jellemzők
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
kiszerelés
pkg of 25 plates
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
rétegvastagság
250 μm
lemez H × Sz
20 cm × 20 cm
részecskeméret
10-12 μm
pórusméret
60 Å medium pore diameter
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Alkalmazás
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.7 - 11.7 µm
Layer thickness: 200 - 270 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 35 µm
Chromatographic testings:
A) Cholesterin test
hRf-values
- cholesterin, cholesterin test:
30 - 38
B) Steroid test
- methyltestosterone, steroid test: 21 - 31
- Reichstein S, steroid test: 50 - 60
- hydrocortisone, steroid test: 70 - 80
Typical value determined on an activated plate (120°C, 15 min)
Eluent a) aceton/ water (95/5 v/v)
Eluent b) acetonitrile/ water (70/30 v/v)
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
Cikkek
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.