Fontos dokumentumok
1.11845
Supelco
TLC plates, Silica gel 60 with concentrating zone 2.5 x 20 cm
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Szinonimák:
Analytical TLC Plates with Zone
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
NACRES:
NB.21
rétegvastagság:
250 μm
lemez H × Sz:
20 cm × 20 cm
Jellemzők:
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
pórusméret:
60 Å medium pore diameter
material
glass support
silica gel 60 matrix
Minőségi szint
Jellemzők
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
kiszerelés
pkg of 25 plates
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
rétegvastagság
250 μm
lemez H × Sz
20 cm × 20 cm
részecskeméret
10-12 μm
pórusméret
60 Å medium pore diameter
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
25 Glass plates 20 x 20 cm
Kapcsolódás
Replaces: 11845-7; 11845
Analízis megjegyzés
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.7 - 11.7 µm
Layer thickness: 170 - 250 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 50 µm
layer thickness concentrating zone: 90 - 130 µm
Fluctuation in the thickness of the concentration zone: ≤ 35 µm
Chromatographic testing:
colour test
hRf-values
- bleu vif organol, colour test, lipophile:
15 - 21
- Ceres Black G, colour test, lipophile: 36 - 42
- ceres Violet brn, colour test, lipophile: 51 - 58
Typical value determined on a conditioned plate
Eluent: toluene (45% rel.humidity)