Fontos dokumentumok
1.10002
Supelco
Cobalt Test Strips, colorimetric
greener alternative
10-1000 mg/L (Co²⁺), MQuant®
Szinonimák:
Cobalt chemical test strips
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
NA.24
Terméknév
Cobalt Test, colorimetric, 10-1000 mg/L (Co2+), MQuant®
leírás
semi-quantitative
Minőségi szint
termékcsalád
MQuant®
specifikus analit(ok)
cobalt
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mérési tartomány
10-1000 mg/L (Co2+)
észlelési módszer
colorimetric
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Method: Colorimetric, with test strips, 10 - 30 - 100 - 300 - 1000 mg/L (Co2+), MQuant®
The MQuant® Cobalt test strips can be used in the testing of waste water, electroplating baths, in the electronics industry metal processing industry, for examination and processing. On the test strip, Cobalt(II) ions react with thiocyanate ions to form a blue complex. The cobalt concentration is measured semi-quantitatively by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a color scale.
We continue to demonstrate our commitment to our planet and a sustainable future by exploring ways to improve existing products in our portfolio. We have recently reviewed the current line of MQuant® test strips to identify key opportunities to minimize impact without compromising on the product performance.This product has benefited from:
  • Test strip with reduction
  • Recycled aluminum tube
  • Digital instruction leaflet
Learn more about the initiative: Small Changes to Test Strips for Big Impact.
Kapcsolódás
Replaces: 10002-1; 10002
Jogi információk
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1