Fontos dokumentumok
1.07365
Supelco
Lead
foil for analysis about 0.25 mm thick EMSURE®
Szinonimák:
Lead
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Pb
CAS-szám:
Molekulatömeg:
207.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141723
EC index szám:
231-100-4
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
form
solid
szennyeződések
≤0.001% Ag (Silver)
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.002% Cu (Copper)
≤0.002% Ni (Nickel)
≤0.01% As (Arsenic)
≤0.01% Sb (Antimony)
≤0.020% Sn (Tin)
≤0.05% Bi (Bismuth)
bp
1740 °C/1013 hPa
mp
327 °C
sűrűség
11.3 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
no temp limit
InChI
1S/Pb
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Ag (Silver): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.01 %
Bi (Bismuth): ≤ 0.05 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Ni (Nickel): ≤ 0.002 %
Sb (Antimony): ≤ 0.01 %
Sn (Tin): ≤ 0.020 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)