Fontos dokumentumok
1.06130
Supelco
Mixed indicator 5
pH indicator, for ammonia titrations
About This Item
UNSPSC kód:
12352401
NACRES:
NB.21
Terméknév
Mixed indicator 5, for ammonia titrations
Minőségi szint
öngyulladási hőmérséklet
425 °C (ethanol)
pH
4.4-5.8 (20 °C in H2O)
átmeneti hőmérséklet
flash point 14 °C
sűrűség
0.82 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Analízis megjegyzés
Application test: conforms
pH-value (20 °C): 5.0 - 5.5
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
57.2 °F
Lobbanási pont (C)
14 °C