Fontos dokumentumok
1.05786
Supelco
HPTLC plates, Cellulose
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Szinonimák:
Cellulose HPTLC Sheets
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
NACRES:
NB.21
material
cellulose matrix
glass support
Minőségi szint
Jellemzők
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
kiszerelés
pkg of 50 plates
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
rétegvastagság
60-110 μm
lemez H × Sz
20 cm × 10 cm
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
50 Glass plates 20 x 10 cm
Alkalmazás
Glass HPTLC Cellulose plates. Cellulose HPTLC plates size 20 x 10 cm, 50 sheets.
Kapcsolódás
Replaces: 5786-6; 5786